Drukuj
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447250025 447255000
ACRO447250025EA 814 PLN
ACRO447250025 ACRO447255000
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat 99% dla biochemii
wodoroortofosforan (V) disodu dodekahydrat
Formuła: Na₂HPO₄·12H₂O
Temp. topnienia: 35 °C
Gęstość: 1,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149181
Numer CAS: 10039-32-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 9.0 to 9.4 (0.1 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Arsenic (As) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤2 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm