Drukuj
Kwas propionowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447231000 447235000
ACRO447231000EA 325 PLN
ACRO447231000 ACRO447235000
Kwas propionowy ACS
Kwas propionowy
Formuła: C₃H₆O₂
Temp. Wrzenia: 141 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –22 °C
Gęstość: 0,99 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002756
Numer CAS: 79-09-4
Jednostka: 3463
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.15 %
Color scale ≤20 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Carbonyl compounds ≤0.002 %
Oxidisable substance (HCOOH) ≤0.1 %