Drukuj
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447220025 447221000 447225000
ACRO447220025EA 1500 PLN
ACRO447220025 ACRO447221000 ACRO447225000
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat ACS
L(+)-Winian sodowo-potasowy tetrahydrat
Formuła: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Temp. topnienia: 70…80 °C
Gęstość: ~ 1,767 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150989
Numer CAS: 6381-59-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d585522f4e3b14a7b011dc8a858f5eeca413864&vid=542d22225b124dda886e5007091b35db67214bb7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
pH 6.0 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Titration with HClO4 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %