Drukuj
Manganian(VII) potasu ACS low in mercury
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Permanganic acid potassium salt
447211000 447215000
ACRO447211000EA 160 PLN
ACRO447211000 ACRO447215000
Manganian(VII) potasu ACS low in mercury
Manganian(VII) potasu
Formuła: KMnO₄
MW: 158.03 g/mol
Temp. topnienia: 240 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011364
Numer CAS: 7722-64-7
Jednostka: 1490
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,07824
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark green to brown-black Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Mercury (Hg) ≤0.05 ppm
Insoluble matter ≤0.2 %