Drukuj
Chromian(VI) potasu ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447201000 447205000
ACRO447201000EA 206 PLN
ACRO447201000 ACRO447205000
Chromian(VI) potasu ACS, meets analytical specifications of Reagent Ph. Eur.
Chromian(VI) potasu
Formuła: K₂CrO₄
Temp. Wrzenia: 1000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 975 °C
Gęstość: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011368
Numer CAS: 7789-00-6
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
pH 8.6 to 9.8 (5% soln. at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.005 %