Drukuj
azotan rtęci (I) dihydrat ACS (9th edition)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447180500 447182500
ACRO447180500EA 487 PLN
ACRO447180500 ACRO447182500
azotan rtęci (I) dihydrat ACS (9th edition)
azotan rtęci (I) dihydrat
Formuła: Hg₂N₂O₆·2H₂O
Temp. topnienia: 70 °C
Gęstość: 4,79 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00150812
Numer CAS: 7782-86-7
Jednostka: 1627
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.0 %
Additional info Conform ACS 9th edition
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Mercuric Mercury (as Hg) ≤0.5 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in dilute HNO3)
Residue after reduction ≤0.01 %