Drukuj
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447160025 447165000
ACRO447160025EA 1430 PLN
ACRO447160025 ACRO447165000
siarczan (VI) magnezu heptahydrat 99% dla biochemii
siarczan (VI) magnezu heptahydrat
Formuła: MgSO₄·7H₂O
Temp. topnienia: 770 °C
Gęstość: 2,66 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149785
Numer CAS: 10034-99-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
pH 5 to 8
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm