Drukuj
chlorek magnezu heksahydrat 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447150025 447155000
ACRO447150025EA 1210 PLN
ACRO447150025 ACRO447155000
chlorek magnezu heksahydrat 99% dla biochemii
chlorek magnezu heksahydrat
Formuła: MgCl₂·6H₂O
Temp. Wrzenia: 1412 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 117 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149781
Numer CAS: 7791-18-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
UV (1 M in water)
pH 5.0 to 6.5
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Aluminium (Al) ≤0.0002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Lead (Pb) ≤0.0005 %
Zinc (Zn) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)