Drukuj
Chlorek wapnia dihydrat 99% Biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
447320025 447325000
ACRO447320025EA 1420 PLN
ACRO447320025 ACRO447325000
Chlorek wapnia dihydrat 99% Biochemistry
Chlorek wapnia dihydrat
Formuła: CaCl₂·2H₂O
MW: 147.01 g/mol
Temp. Wrzenia: 1600
Temp. topnienia: 175 °C
Gęstość: 0.83 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149613
Numer CAS: 10035-04-8
Klasyfikacja Merck : 13,01660
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Solubility Clear colorless
Acidity Passes test
Alkalinity Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Aluminium (Al) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm