Drukuj
diwodorofosforan sodu hydrat 99.5% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447310010 447312500
ACRO447310010EA 1600 PLN
ACRO447310010 ACRO447312500
diwodorofosforan sodu hydrat 99.5% dla biochemii
diwodorofosforan sodu hydrat
Formuła: NaH₂PO₄·H₂O
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149208
Numer CAS: 10049-21-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Solubility Clear colorless
UV (0.1 M in water)
pH 3.8 to 4.5 (1 M in water)
Titration with NaOH ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm