Drukuj
wodorofosforan diamonu 99% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
447140010 447142500
ACRO447140010EA 872 PLN
ACRO447140010 ACRO447142500
wodorofosforan diamonu 99% dla biochemii
wodorofosforan diamonu
Formuła: (NH₄)₂HPO₄
Temp. topnienia: 155 °C
Gęstość: 1,619 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010891
Numer CAS: 7783-28-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystals
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.1
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm