Drukuj
jodek potasu 99% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Dipotassium diiodide, Kali iodide
447111000 447115000
ACRO447111000EA 433 PLN
ACRO447111000 ACRO447115000
jodek potasu 99% for biochemistry
jodek potasu
Formuła: Kl
MW: 166 g/mol
Temp. Wrzenia: 1330 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 680 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011405
Numer CAS: 7681-11-0
Klasyfikacja Merck : 13,07727
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
UV (0.5 M in water)
pH 6.0 to 9.0 (5 % in water)
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)