Drukuj
N,N-Dimetyloformamid 99.9%, AcroSeal® dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447090010 447090025
447090010.EA 440 PLN
447090010. 447090025.
N,N-Dimetyloformamid 99.9%, AcroSeal® dla biochemii
N,N-Dimetyloformamid
Formuła: HCON(CH₃)₂
Temp. Wrzenia: 153 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –61 °C
Gęstość: 0,945 g/cm³
Temp. Zapłonu: 58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003284
Numer CAS: 68-12-2
Jednostka: 2265
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ac5c5e9758b6c40ccb0cf127b6a6e1c6d608c64&vid=9a5d4e579e195193602c20d3cb39c89ac9c92cbf&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.85 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0005 meq/g
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm