Drukuj
2-Propanol 99%, AcroSeal® dla biochemii, do histologii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
447080010 447080025
447080010.EA 492 PLN
447080010. 447080025.
2-Propanol 99%, AcroSeal® dla biochemii, do histologii
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Temp. Wrzenia: 81…83 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,785 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Heavy metals ≤5 ppm
GC ≥98.5 %
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g