1,4-Dioksan 99% stabilised, AcroSeal® dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
447060010
447060025
447060010.EA
505
PLN
447060010.
447060025.
1,4-Dioksan 99% stabilised, AcroSeal® dla biochemii
1,4-Dioksan
Formuła:
C₄H₈O₂ Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 12 °C Gęstość: 1,034 g/cm³ Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006571 Numer CAS: 123-91-1 Jednostka: 1165 ADR: 3,II |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.1 % |
Heavy metals | ≤5 ppm |
GC | ≥98.5 % |
UV | at 275 nm A: ≤0.1 |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 2.5 ppm BHT |
Residue after evaporation | ≤0.01 % |
Peroxides | ≤0.005 % (as H2O2) |