Drukuj
Alkohol benzylowy, meetSpec_Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Fenylokarbinol, Fenylometanol
447000010 447000025
ACRO447000010EA 392 PLN
ACRO447000010 ACRO447000025
Alkohol benzylowy, meetSpec_Ph.Eur.
Alkohol benzylowy
Formuła: C₆H₅CH₂OH
MW: 108.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 205 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.044 g/cm³
Temp. Zapłonu: 96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004599
Numer CAS: 100-51-6
Klasyfikacja Merck : 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5380 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Assay 98.0 to 100.5 %
Appearance of solution Clear colorless
Residue after evaporation ≤0.05 %
Related substances ≤0.3 % (Sum of other peaks with relative retention greater than that of benzylalcohol)
Acidity Passes test
Peroxide value ≤5