Drukuj
Rhodamine WT 20% in water
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: xanthylium, 9-(2,4-dicarboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)-, inner salt, sodium salt, hydrochloride (1:2:1), disodium 4-(3-diethylamino-6-diethylazaniumylidene-9-xanthenyl)benzene-1,3-dicarboxylate chloride, Sodium chloride 4-[3,6-bis(diethylamino)-9-xantheniumyl]isophthalate (2:1:1)
446970010 446971000
ACRO446970010EA 1770 PLN
ACRO446970010 ACRO446971000
Rhodamine WT 20% in water
Rhodamine WT
Formuła: C₂₉H₂₉ClN₂Na₂O₅
Gęstość: 1,16 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01728973
Numer CAS: 37299-86-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark red Liquid
UV Lambda max 553 to 557 nm
Strength 19.5 to 21 % (dye content)