szczawian disodowy ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
446961000
446965000
ACRO446961000EA
194
PLN
ACRO446961000
ACRO446965000
szczawian disodowy ACS
szczawian disodowy
Formuła:
Na₂C₂O₄ Gęstość: 2,27 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012465 Numer CAS: 62-76-0 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤0.01 % |
Titration with KMnO4 | ≥99.5 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Potassium (K) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |
Neutrality | Passes test |