Drukuj
mrówczan sodu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
446950025 446951000 446955000
ACRO446950025EA 1140 PLN
ACRO446950025 ACRO446951000 ACRO446955000
mrówczan sodu ACS
mrówczan sodu
Formuła: HCO₂Na
Temp. Wrzenia: 360 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 258…261 °C
Gęstość: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013101
Numer CAS: 141-53-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %