Drukuj
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
446930010 446930100
ACRO446930010EA 283 PLN
ACRO446930010 ACRO446930100
2',7'-Dichlorofluorescein ACS
2',7'-Dichlorofluorescein
Formuła: C₂₀H₁₀Cl₂O₅
MW: 401.20 g/mol
Temp. topnienia: 280 °C (temp. rozkładu)
Gęstość: 0.79 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005047
Numer CAS: 76-54-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light orange to red-brown Powder
Suitability (as adsorption indicator) Passes test
Clarity of alcohol solution Passes test