Drukuj
Dichromian(VI) amonu ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
446921000 446925000
ACRO446921000EA 194 PLN
ACRO446921000 ACRO446925000
Dichromian(VI) amonu ACS
Dichromian(VI) amonu
Formuła: (NH₄)₂Cr₂O₇
Gęstość: 2,15 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010879
Numer CAS: 7789-09-5
Jednostka: 1439
ADR: 5.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.5 %
Loss on drying ≤3.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %