Drukuj
octan sodu, bezwodny 99% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
446880500 446882500
ACRO446880500EA 306 PLN
ACRO446880500 ACRO446882500
octan sodu, bezwodny 99% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
octan sodu
Formuła: H₃CCOONa
Temp. Wrzenia: 881,4 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 324 °C
Gęstość: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >250 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012459
Numer CAS: 127-09-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying ≤1 %
UV (0.5 M in water)
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Insoluble matter ≤0.005 %