Drukuj
tert-butanolan litu 8% w/w 0.9 M 2-MeTHF, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
446841000 446848000
446841000.EA 415 PLN
446841000. 446848000.
tert-butanolan litu 8% w/w 0.9 M 2-MeTHF, AcroSeal®
tert-butanolan litu
Formuła: C₄H₉LiO
MW: 80.06 g/mol
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00050479
Numer CAS: 1907-33-1
Jednostka: 2924
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 0.80 to 1.10 M