Drukuj
azotan (V) magnezu heksahydrat for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
446830025 446835000
ACRO446830025EA 1180 PLN
ACRO446830025 ACRO446835000
azotan (V) magnezu heksahydrat for biochemistry
azotan (V) magnezu heksahydrat
Formuła: Mg(NO₃)₂·6H₂O
MW: 256.41 g/mol
Temp. Wrzenia: 330 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 89 °C
Temp. Zapłonu: 93.3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149779
Numer CAS: 13446-18-9
Klasyfikacja Merck : 13,05697
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98 to 102 %
pH 5.0 to 8.2 (at 25°C)
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %