Drukuj
azotan (V) sodu 99+% dla biochemii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446810010 446812500
ACRO446810010EA 603 PLN
ACRO446810010 ACRO446812500
azotan (V) sodu 99+% dla biochemii
azotan (V) sodu
Formuła: NaNO₃
Temp. Wrzenia: 380 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 306 °C
Gęstość: 2,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011119
Numer CAS: 7631-99-4
Jednostka: 1498
ADR: 5.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
pH 5.5 to 8.3
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iodate (IO3) ≤0.0005 %
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.0003 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %