Drukuj
bromek sodu 99+% for biochemistry
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
446801000 446805000
ACRO446801000EA 193 PLN
ACRO446801000 ACRO446805000
bromek sodu 99+% for biochemistry
bromek sodu
Formuła: NaBr
Temp. Wrzenia: 1390 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 755 °C
Gęstość: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003475
Numer CAS: 7647-15-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
Nitrogen compounds (as N) ≤5 ppm