Drukuj
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446770010 446770050
ACRO446770010EA 377 PLN
ACRO446770010 ACRO446770050
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formuła: C₆H₃F₂NO₂
Temp. topnienia: 165…167 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09031174
Numer CAS: 851386-31-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %