Drukuj
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Pyrrolidin-2-ylpyridine
446740010 446740050
ACRO446740010EA 1110 PLN
ACRO446740010 ACRO446740050
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine 95%
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formuła: C₉H₁₂N₂
Temp. Wrzenia: 82 °C (,8 mmHg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01691538
Numer CAS: 77790-61-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %