Drukuj
Piperidine-2,4-dione 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446730010 446730050
ACRO446730010EA 843 PLN
ACRO446730010 ACRO446730050
Piperidine-2,4-dione 97%
Piperidine-2,4-dione
Formuła: C₅H₇NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08704814
Numer CAS: 50607-30-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 104 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure