Drukuj
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446720010 446720050
ACRO446720010EA 470 PLN
ACRO446720010 ACRO446720050
Pyridazine-3-carboxylic acid 97%
Pyridazine-3-carboxylic acid
Formuła: C₅H₄N₂O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01646333
Numer CAS: 2164-61-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to yellow to light brown Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 to ≤104.0 %