Drukuj
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446710010 446710050
ACRO446710010EA 837 PLN
ACRO446710010 ACRO446710050
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Formuła: C₅H₉N₃
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08060982
Numer CAS: 1904-24-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %