Drukuj
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
446650010 446650050
ACRO446650010EA 702 PLN
ACRO446650010 ACRO446650050
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine 97%
(S)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Formuła: C₆H₁₀F₃N
Temp. Wrzenia: 80 °C (200Torr)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11226597
Numer CAS: 154727-51-2
Jednostka: 2733
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation -10° to -20° (20°C, 589 nm) (c=4 in methanol)