Drukuj
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride
446640010 446640050
ACRO446640010EA 697 PLN
ACRO446640010 ACRO446640050
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 95%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Formuła: C₅H₉ClF₃NO₂
MW: 207.58 g/mol
Temp. topnienia: 218…220 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD14525479
Numer CAS: 193140-71-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94.0 to ≤106.0 %
Water ≤2.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure