Drukuj
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Carbamic acid, N-(3-oxocyclobutyl)-, 1,1-dimethylethyl ester, 2-Methyl-2-propanyl (3-oxocyclobutyl)carbamate, tert-Butyl 3-oxocyclobutylcarbamate
446590010 446590050
ACRO446590010EA 1190 PLN
ACRO446590010 ACRO446590050
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate 95%
tert-Butyl-3-oxocyclobutylcarbamate
Formuła: C₉H₁₅NO₃
MW: 185.22 g/mol
Temp. topnienia: 122…124 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09751872
Numer CAS: 154748-49-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure