Drukuj
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446580050 446580250
ACRO446580050EA 767 PLN
ACRO446580050 ACRO446580250
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate 98%
Methyl-2,4-dichloropyrimidine-6-carboxylate
Formuła: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Temp. topnienia: 55…56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01941317
Numer CAS: 6299-85-0