Drukuj
1,3,5-Triformylbenzene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,3,5-benzenetricarbaldehyde, Trimesic formaldehyde, Benzene-1,3,5-tricarbaldehyde
446550010 446550050
ACRO446550010EA 1270 PLN
ACRO446550010 ACRO446550050
1,3,5-Triformylbenzene 98%
1,3,5-Triformylbenzene
Formuła: C₉H₆O₃
MW: 162.14 g/mol
Temp. topnienia: 156…158 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00182470
Numer CAS: 3163-76-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure