Drukuj
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyric Acid
446540010 446540050
ACRO446540010EA 1130 PLN
ACRO446540010 ACRO446540050
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine 97%
4,4,4,4',4',4'-Hexafluoro-DL-valine
Formuła: C₅H₅F₆NO₂
MW: 225.09 g/mol
Temp. topnienia: 207…211 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014349
Numer CAS: 16063-80-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Assay 96 to 104 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure