Drukuj
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
446480010 446480050
ACRO446480010EA 755 PLN
ACRO446480010 ACRO446480050
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyrazine
Formuła: C₅H₂ClF₃N₂
Temp. Wrzenia: 88 °C (118 mmHg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD13189478
Numer CAS: 799557-87-2
Jednostka: 2922
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure