Drukuj
siarczan amonu 99%, czysty
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
446450050 446450250
ACRO446450050EA 621 PLN
ACRO446450050 ACRO446450250
siarczan amonu 99%, czysty
siarczan amonu
Formuła: (NH₄)₂SO₄
Temp. topnienia: 280 °C
Gęstość: 1,78 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003391
Numer CAS: 7783-20-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Loss on drying ≤0.2 %
pH 5.0 to 6.0
Titration excess NaOH ≥98.5 %