Drukuj
Benzonitryl for HPLC
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Cyjanek fenylu
446910010 446911000
ACRO446910010EA 1340 PLN
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitryl for HPLC
Benzonitryl
Formuła: C₇H₅N
Temp. Wrzenia: 188…191 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –13 °C
Gęstość: 1,01 g/cm³
Temp. Zapłonu: 71 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001770
Numer CAS: 100-47-0
Jednostka: 2224
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %