siarczan (VI) magnezu, anhydrous 99% do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
446890010
446892500
ACRO446890010EA
1530
PLN
ACRO446890010
ACRO446892500
siarczan (VI) magnezu, anhydrous 99% do analizy
siarczan (VI) magnezu
Formuła:
MgSO₄ Temp. topnienia: 1124 °C Gęstość: 2,65 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011110 Numer CAS: 7487-88-9 |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to light grey Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Loss on ignition | ≤2 % (600°C) |