Drukuj
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
446670050 446670250
ACRO446670050EA 496 PLN
ACRO446670050 ACRO446670250
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₆BrFO
Temp. Wrzenia: 61…63 °C (,1Torr)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00278796
Numer CAS: 655-15-2
Jednostka: 3265
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green to brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure