Drukuj
ortofosforan triwapnia 96%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Calcium phosphate, Tricalcium orthophosphate, penta-Calcium hydroxide triphosphate, Calcium phosphate tribasic
446390010 446390050
ACRO446390010EA 384 PLN
ACRO446390010 ACRO446390050
ortofosforan triwapnia 96%, pure
ortofosforan triwapnia
Formuła: Ca₃(PO₄)₂
Temp. topnienia: 1670 °C
Gęstość: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00015984
Numer CAS: 7758-87-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥95 %