Drukuj
azotan (V) potasu 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Nitrate of Potash
446370025 446370100 446375000
ACRO446370025EA 585 PLN
ACRO446370025 ACRO446370100 ACRO446375000
azotan (V) potasu 99%, pure
azotan (V) potasu
Formuła: KNO₃
MW: 101.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 400 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 334 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011409
Numer CAS: 7757-79-1
Jednostka: 1486
ADR: 5.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,07733
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤0.5 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %