Drukuj
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ACS
Dostawca: Thermo Scientific
ACRO446361000EA 531 PLN
ACRO446361000 ACRO446365000 ACRO446360250
Molibdenian(VI) sodu dihydrat ACS
Molibdenian(VI) sodu dihydrat
Formuła: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241,95 g/mol
Temp. topnienia: 687 °C
Gęstość: 3,28 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149170
Numer CAS: 10102-40-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Solid
Titration Complexometric 99.5 to 103.0 %
pH 7.0 to 10.5 (5% solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)