Drukuj
węglan litu 98+% analysis_for
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446320010 446322500
ACRO446320010EA 1080 PLN
ACRO446320010 ACRO446322500
węglan litu 98+% analysis_for
węglan litu
Formuła: Li₂CO₃
MW: 73.89 g/mol
Temp. topnienia: 720 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011084
Numer CAS: 554-13-2
Klasyfikacja Merck : 13,05549
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)