Drukuj
tiocyjanian sodu 98+% for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium rhodanide
446290010 446292500
ACRO446290010EA 673 PLN
ACRO446290010 ACRO446292500
tiocyjanian sodu 98+% for analysis
tiocyjanian sodu
Formuła: NaSCN
MW: 81.07 g/mol
Temp. topnienia: 287 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011123
Numer CAS: 540-72-7
Klasyfikacja Merck : 13,09401
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)