1-Propanol, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
446270010
446270025
ACRO446270010EA
374
PLN
ACRO446270010
ACRO446270025
1-Propanol, meets analytical specification of Ph.Eur.
1-Propanol
Formuła:
H₃CCH₂CH₂OH Temp. Wrzenia: 97 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: –127 °C Gęstość: 0,8 g/cm³ Temp. Zapłonu: 15 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002941 Numer CAS: 71-23-8 Jednostka: 1274 ADR: 3,II |
|
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3840 to 1.3870 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.2 % |
Boiling point | 96 to 98°C (760 mmHg) |
GC | ≥99.7 % |
UV | at 310 nm A: ≤0.010 |
Non-volatile matter | ≤0.004 % |
Related substances | ≤0.3 (Total impurities) |
Acidity/alkalinity | Passes test |
Reducing substances | Passes test |