Drukuj
3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
446260250 446261000
ACRO446260250EA 784 PLN
ACRO446260250 ACRO446261000
3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
3,3-Dimethoxypropiononitrile
Formuła: C₅H₉NO₂
Temp. Wrzenia: 195 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,026 g/cm³
Temp. Zapłonu: 83 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044797
Numer CAS: 57597-62-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %