Drukuj
wodorowęglan sodu 99+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
446230010 446232500
ACRO446230010EA 644 PLN
ACRO446230010 ACRO446232500
wodorowęglan sodu 99+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
wodorowęglan sodu
Formuła: NaHCO₃
Temp. topnienia: 270 °C
Gęstość: 2,159 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003528
Numer CAS: 144-55-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6b1b80d2afb3deab0c4ca836a921fcaad637890&vid=1163b37d9cf1c10fe0ed252e02a51fe12d6b50dd&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 6.5 to 8.5
Titration with HCl ≥99.0 %